Learn More
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10223522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10223522 1 g Amber Glass Bottle 1g
10712513 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10223522 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06335DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5000-66-8
Formula molecolare C8H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 233.489
Numero MDL MFCD00832993
InChI Key WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Densità 1.6020g/mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare BrCH2C(O)C6H4Cl
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.49
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche