Learn More
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one |
| Densità | 1.6020g/mL |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | BrCH2C(O)C6H4Cl |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 233.49 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |