Learn More
2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10574194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10574194 1 g 1g
10387494 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574194 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53605DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23794-16-3
Formula molecolare C7H5BrClNO
Molecular Weight (g/mol) 234.477
Numero MDL MFCD09702373
InChI Key BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
PubChem CID 16720431
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 234.48
Percent Purity 95%