Learn More
2-bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10307644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307644 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10164244 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10307644 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49905CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 94402-42-3
Formula molecolare C14H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 291.144
Numero MDL MFCD08435906
InChI Key UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
PubChem CID 13074046
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 291.14
Percent Purity 95%