Learn More
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314762
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
Codice prodotto. 10314762
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04005DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 17570-98-8
Formula molecolare C7H7Br2NO
Molecular Weight (g/mol) 280.947
InChI Key BYKVUGZUYJUSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone hydrobromide, 2-bromo-1-2-pyridinyl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-2-yl ethan-1-one hydrobromide, zlchem 1071, pubchem21374
PubChem CID 2776231
IUPAC Name 2-bromo-1-pyridin-2-ylethanone;hydrobromide
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)CBr.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 280.95
Percent Purity 90%