Learn More
2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039201
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10039201 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10416462 1 g Amber Glass Bottle 1g
10567844 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10039201 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13005CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10531-41-6
Formula molecolare C6H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 205.069
InChI Key UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC Name 2-bromo-1-thiophen-2-ylethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2-thienyl)-1-ethanone
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.07
Percent Purity 90%