Learn More
2-Bromo-1-[3-(3,4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10069601 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10069601 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04954DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[3-(3, 4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
CAS 175277-38-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H6BrCl2NO2
Numero MDL MFCD00173899
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromoacetyl-3-3,4-dichlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, pubchem8719, buttpark 43\57-73
InChI Key CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl)Cl
IUPAC Name 2-bromo-1-[3-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 334.978
PubChem CID 2799583
Peso formulazione 334.98
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche