Learn More
2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(3, 4-dichlorophenyl)ethan-1-one |
| CAS | 2632-10-2 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C8H5BrCl2O |
| Numero MDL | MFCD00051581 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide |
| InChI Key | PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |