Learn More
2-Bromo-1-[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | (CF3)2C6H3C(O)CH2Br |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 335.04 |
| Percent Purity | 95% |