Learn More
2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene, 90+%
Codice prodotto. 11391827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391827 1 g 1g
11301837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05107.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244.088 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90561-85-6
Formula molecolare C9H10BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 244.088
Numero MDL MFCD00015924
InChI Key IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757200
IUPAC Name 2-bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Punto di fusione 56°C to 62°C
Punti di ebollizione 106°C to 107°C (1.3 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 1958703
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 244.09
Percent Purity ≥90%