Learn More
2-Bromo-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10475502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10475502 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10475502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06010CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2516-40-7
Formula molecolare C7H4BrNS
Molecular Weight (g/mol) 214.08
Numero MDL MFCD02681887
InChI Key DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC Name 2-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.09
Percent Purity 97%