Learn More
2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793993 10 g Amber Glass Bottle 10g
10222492 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793993 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09098EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-93-0
Formula molecolare C10H10BrClO
Molecular Weight (g/mol) 261.543
Numero MDL MFCD00067862
InChI Key RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 261.55
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche