Learn More
2-Bromo-1,3-difluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 11473354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473354 5 g 5g
11483354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473354 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10633.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64248-56-2
Formula molecolare C6H3BrF2
Molecular Weight (g/mol) 192.991
Numero MDL MFCD00009894
InChI Key HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC Name 2-bromo-1,3-difluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Densità 1.71
Punti di ebollizione 61°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1681053
Peso formulazione 192.99
Percent Purity 98%