Learn More
2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10582852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10582852 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD00361DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C18H25BrO
Numero MDL MFCD00052015
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
InChI Key BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 337.301
PubChem CID 254968
Peso formulazione 337.3
Percent Purity 95%