Learn More
2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510104
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
1468-82-2
C6H5BrOS
205.07
MFCD02677695
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
2776379
BrCC(=O)C1=CSC=C1
1468-82-2
C6H5BrOS
205.07
MFCD02677695
TXEJYUFJFSPCHH-UHFFFAOYSA-N
2776379
BrCC(=O)C1=CSC=C1
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(3-thienyl)-1-ethanone
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-1-3-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethanone, 3-bromoacetylthiophene, 3-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-thienyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-3-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-3-thienyl, 2-bromo-1-thien-3-yl-1-ethanone
IUPAC Name 2-bromo-1-thiophen-3-ylethanone
Peso formulazione 205.07
Percent Purity 97%