Learn More
2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10153454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10153454 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10153454 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34405CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(2-furyl)phenyl]ethanone
CAS 868755-47-9
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Formula molecolare C12H9BrO2
Formula lineare Yes
Numero MDL MFCD08435854
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-2-furyl phenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-2-furanyl phenyl, 2-bromo-1-4-furan-2-yl phenyl ethan-1-one
InChI Key SONOLDBWXMKWPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(furan-2-yl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 265.106
PubChem CID 18525721
Peso formulazione 265.11
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche