Learn More
2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10681075 250 mg 250mg
10113942 1 g 1g
10102884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10681075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12005CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 128746-80-5
Formula molecolare C12H9BrOS
Molecular Weight (g/mol) 281.167
Numero MDL MFCD06659059
InChI Key QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795250
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-thiophen-2-ylphenyl)ethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Peso formulazione 281.17
Percent Purity 97%