missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 10662505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10662505 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10664015 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10662505 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67805CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 944450-89-9
Formula molecolare C12H8Br2OS
Molecular Weight (g/mol) 360.06
Numero MDL MFCD09879969
InChI Key YTVAARIMMJZZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 4-3-bromothien-2-yl phenacyl bromide, 4-4-bromothien-2-yl phenacyl bromide
PubChem CID 24229752
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl]ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 360.07
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.