Learn More
2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10664015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10664015 1 g Amber Glass Bottle 1g
10662505 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10664015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67805DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 944450-89-9
Formula molecolare C12H8Br2OS
Molecular Weight (g/mol) 360.06
Numero MDL MFCD09879969
InChI Key YTVAARIMMJZZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-3-bromothien-2-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-3-bromothiophen-2-yl phenyl ethanone, 4-3-bromothien-2-yl phenacyl bromide, 4-4-bromothien-2-yl phenacyl bromide
PubChem CID 24229752
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl]ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(3-bromothien-2-yl)phenyl]ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 360.07
Percent Purity 97%