Learn More
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one, Technical Grade, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl |
| Peso formulazione | 278.49 |
| Percent Purity | 95% |