Learn More
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | C6H5CHBrC(O)C6H4Cl |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one |
| Peso formulazione | 309.59 |
| Percent Purity | 95% |