Learn More
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one, TRC
Codice prodotto. 30134388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134388 500 mg 500mg
30133307 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB684293500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-37-2
Formula molecolare C9H8BrClO
Molecular Weight (g/mol) 247.52
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Peso formulazione 245.9447