Learn More
2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10446672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10446672 1 g Amber Glass Bottle 1g
10682263 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10446672 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01005DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 80336-64-7
Formula molecolare C13H17BrO
Molecular Weight (g/mol) 269.18
Numero MDL MFCD00831700
InChI Key SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
PubChem CID 2735576
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-one
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.18
Percent Purity 97%