Learn More
2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 269.18 |
| Percent Purity | 97% |