Learn More
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS | 2632-13-5 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C9H9BrO2 |
| Formula lineare | CH3OC6H4COCH2Br |
| Numero MDL | MFCD00000201 |
| Quantità | 10 g |
| Vedi altri risultati |