Learn More
2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10612443 250 mg 250mg
10622443 1 g 1g
10173384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10612443 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19805CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 423768-43-8
Formula molecolare C10H8BrN3OS
Molecular Weight (g/mol) 298.158
Numero MDL MFCD03407321
InChI Key PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776507
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 298.16
Percent Purity 90%