Learn More
2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10092242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10092242 1 g 1g
10799913 250 mg 250mg
10654205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10092242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00858DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 845885-81-6
Formula molecolare C13H9BrF3NOS
Molecular Weight (g/mol) 364.18
Numero MDL MFCD05664414
InChI Key XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
PubChem CID 2794631
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 364.18
Percent Purity 97%