Learn More
2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 364.18 |
| Percent Purity | 97% |