Learn More
2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10596595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10596595 5 g 5g
10402453 250 mg 250mg
10337672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10596595 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29205DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7520-95-8
Formula molecolare C12H10BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 296.182
Numero MDL MFCD04071443
InChI Key BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2795492
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 5 g
Peso formulazione 296.19
Percent Purity 90%