Learn More
2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one |
| Peso formulazione | 284.15 |
| Percent Purity | 95% |