Learn More
2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10180622 1 g Amber Glass Bottle 1g
10190622 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10180622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12841DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 64328-68-3
Formula molecolare C13H17BrO
Molecular Weight (g/mol) 269.182
Numero MDL MFCD00218837
InChI Key AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-pentylphenyl)ethanone
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 269.18
Percent Purity 95%