Learn More
2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 269.18 |
| Percent Purity | 95% |