Learn More
2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510713
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
28179-33-1
C14H11BrO2
291.14
MFCD01419855
RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
14797675
2-bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
28179-33-1
C14H11BrO2
291.14
MFCD01419855
RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
14797675
2-bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 291.14
Percent Purity 90%