Learn More
2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone 95+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 291.14 |
| Percent Purity | 90% |