Learn More
2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10703907 5 g 5g
10032464 250 mg 250mg
10282933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703907 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53705DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 28179-33-1
Formula molecolare C14H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 291.14
Numero MDL MFCD01419855
InChI Key RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 5 g
Peso formulazione 291.14
Percent Purity 90%