Learn More
2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295564 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10295564 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48705DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone
CAS 879896-53-4
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H9BrOS
Numero MDL MFCD08435894
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one
InChI Key ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-thiophen-3-ylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 281.17
PubChem CID 18525829
Peso formulazione 281.17
Percent Purity 95%