Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10283422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10283422 1 g 1g
10429104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10283422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00407DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 103962-10-3
Formula molecolare C9H6BrF3O2
Molecular Weight (g/mol) 283.044
Numero MDL MFCD00052333
InChI Key AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CF3OC6H4C(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.04
Percent Purity 97%