Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CF3OC6H4C(O)CH2Br |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 283.04 |
| Percent Purity | 97% |