Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |
| CAS | 103962-10-3 |
| Formula molecolare | C9H6BrF3O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 283.04 |
| Peso formulazione | 281.95 |