Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10752133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752133 1 g Amber Glass Bottle 1g
10009461 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752133 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06282DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 383-53-9
Formula molecolare C9H6BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 267.05
Numero MDL MFCD00126489
InChI Key HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 321979
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio Tech.
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CF3C6H4C(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 267.04
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one