Learn More
2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10513002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513002 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10513002 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02205DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone
CAS 306935-06-8
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H8BrNOS
Numero MDL MFCD02677697
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one
InChI Key MJDNWZQQRFCXRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-(5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 282.155
PubChem CID 2776201
Peso formulazione 282.16
Percent Purity 90%