Learn More
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10385102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10385102 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10611123 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10385102 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00641CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 132392-28-0
Formula molecolare C16H21BrO
Molecular Weight (g/mol) 309.25
Numero MDL MFCD00178768
InChI Key BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
PubChem CID 2801337
IUPAC Name 2-bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 309.24
Percent Purity 97%