Learn More
2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10518053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10518053 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10518053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33505DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone
CAS 850375-12-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H6Br2OS
Numero MDL MFCD06797474
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl
InChI Key QFZPWQQHQRYUKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-(5-bromo-1-benzothiophen-3-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 334.025
PubChem CID 2795548
Peso formulazione 334.03
Percent Purity 97%