Learn More
2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 2-bromo-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one |
Peso formulazione | 303.61 |
Percent Purity | 95% |