Learn More
2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697864
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
175203-97-1
C11H8BrClOS
303.60
MFCD00173792
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
2779873
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
175203-97-1
C11H8BrClOS
303.60
MFCD00173792
HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
2779873
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-bromo-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethanone
Peso formulazione 303.61
Percent Purity 95%