Learn More
2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 281.17 |
| Percent Purity | 95% |