Learn More
2-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Bromo-1-benzofuran |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 197.03 |