Learn More
2-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10592662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10592662 1 g 1g
10212972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06610DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 54008-77-4
Formula molecolare C8H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 197.031
InChI Key RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
IUPAC Name 2-bromo-1-benzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-benzofuran
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.03