Learn More
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, 97%
Codice prodotto. 11905331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11905331 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11905331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 878-23-9 | C7H9BBrF4N | 273.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate
CAS 878-23-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 100.0°C to 106.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C7H9BBrF4N
Numero MDL MFCD00060046
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, bep tetrafluoroborate, bromoethylpyridiniumtetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, bepybr, acmc-209qqc, 2-brom-1-ethyl-pyridiniumtetrafluoroborat, 2-bromo-1-ethyl pyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridin-1-ium tetrafluoroborate
InChI Key YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+]1=CC=CC=C1Br
IUPAC Name 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 273.86
PubChem CID 2736300
Peso formulazione 273.86
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.