Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 107052500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5400-80-6 Peso : 0.25000kg
Quantità 250g
Codice prodotto. 15342022
  • 439.90€ / 250g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 04-03-2019
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
5400-80-6
213.074
2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
C9H9BrO
RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYSA-N
95444
C1C(C(C2=CC=CC=C21)O)Br
Specifica
2-Bromo-1-indanol
130.0°C to 131.0°C
5400-80-6
2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
C1C(C(C2=CC=CC=C21)O)Br
213.074
213.07
Authentic
250g
C9H9BrO
RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
95444
99%
Videos